Learn More
2-Amino-2-Thioxoethylpivalat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10571693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10571693 1 g 1 Gramm
10099601 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10571693 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02972DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 175204-79-2
Summenformel C7H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 175.25
MDL-Nummer MFCD00204238
InChI-Schlüssel COULAOZTCJTHOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-2-thioxoethyl pivalate, 2-amino-2-thioxoethyl 2,2-dimethylpropanoate, carbamothioylmethyl 2,2-dimethylpropanoate, 2-tert-butylcarbonyloxy thioacetamide, propanoicacid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-amino-2-thioxoethyl ester, maybridge1_006303, 2-pivaloyloxy-thioacetamide, 2-amino-2-thioxoethylpivalate
PubChem CID 2782113
IUPAC-Name (2-Amino-2-sulfanylidenethyl)-2,2-dimethylpropanoat
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCC(N)=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-2-thioxoethyl pivalate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel (CH3)3CCO2CH2C(S)NH2
Menge 1 g
Formelmasse 175.25
Reinheit (%) 97%