Learn More
2-Amino-3-(2-chlorbenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30310671
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310671 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310671 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6034555MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-(2-chlorobenzoyl)-5-(2-carbomethoxyethyl)thiophene
CAS 100827-77-8
Summenformel C15 H14 Cl N O3 S
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H14ClNO3S/c1-20-13(18)7-6-9-8-11(15(17)21-9)14(19)10-4-2-3-5-12(10)16/h2-5,8H,6-7,17H2,1H3
SMILES COC(=O)CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(N)s1
IUPAC-Name Methyl-3-[5-Amino-4-(2-chlorbenzoyl)thiophen-2-yl]propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 323.79
Formelmasse 323.0383