Learn More
2-Amino-3,5-dibrompyrazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473827
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15473827 250 mg 250 Milligramm
11422130 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15473827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H28744.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24241-18-7
Summenformel C4H3Br2N3
Molekulargewicht (g/mol) 252.90
MDL-Nummer MFCD00673150
InChI-Schlüssel DTLBKXRFWUERQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromopyrazine, 3,5-dibromo-2-pyrazinamine, 3,5-dibromopyrazin-2-ylamine, 3,5-dibromopyrazine-2-ylamine, amino-3,5-dibromopyrazine, pyrazinamine, 3,5-dibromo, 3,5-dibromopyrazine-2-amine, 2-amino-3,5-dibromo pyrazine, 2-amino-3,5-dibromo-pyrazine, 2-pyrazinamine, 3,5-dibromo
PubChem CID 620004
IUPAC-Name 3,5-Dibromopyrazin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(Br)N=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 250 mg
Formelmasse 252.9
Reinheit (%) 99%