Learn More
2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10757402 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10071730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10676742 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757402 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159380250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4214-74-8 | C5H4Cl2N2 | 163.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4214-74-8
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.00
MDL-Nummer MFCD00006313
InChI-Schlüssel OCWBGKZFOYMCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dichloropyridine, 3,5-dichloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-3-pyridylamine, 3,5-dichloro-2-aminopyridine, 3,5-dichloro-2-pyridylamine, 3,5-dichloropyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3,5-dichloro, pubchem13504, acmc-209jnv
PubChem CID 77886
IUPAC-Name 3,5-Dichlorpyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3, 5-dichloropyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel Cl2(C5H2N)NH2
Menge 25 g
Beilstein 22, 430
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3,5-dichloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.