Learn More
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid |
| CAS | 3032-32-4 |
| Summenformel | C7H5Cl2NO2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12) |
| SMILES | Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.03 |
| Formelmasse | 204.9697 |