Learn More
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30339093
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339093 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339093 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6399401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid
CAS 3032-32-4
Summenformel C7H5Cl2NO2
Menge 1 g
Synonym 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic Acid, 3,6-Dichloroanthranilic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-3,6-dichlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 206.03
Formelmasse 204.9697