Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454334
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11454334 25 g
11444334 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454334 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12603.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24016-03-3
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00006316
InChI-Schlüssel NMCBWICNRJLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-benzyloxypyridine, 3-benzyloxy pyridin-2-amine, 3-benzyloxy-2-pyridylamine, 2-pyridinamine, 3-phenylmethoxy, 2-amino-3-benzyloxy pyridine, 3ip, 3-phenylmethoxy-2-pyridylamine, 3-benzyloxy pyridin-2-amin, 3fty
PubChem CID 90334
IUPAC-Name 3-Phenylmethoxypyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-benzyloxypyridine
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Menge 25 g
Beilstein 392674
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) ≥98%