Learn More
2-Amino-3-benzyloxypyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-benzyloxypyridine |
| CAS | 24016-03-3 |
| Summenformel | C12 H12 N2 O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Pyridinamine, 3-(phenylmethoxy)-, Pyridine, 2-amino-3-(benzyloxy)- (8CI), 2-Amino-3-(benzoxy)pyridine, 2-Amino-3-benzyloxypyridine, 3-(Phenylmethoxy)-2-pyridinamine, 3-Benzyloxy-2-aminopyridine, 3-Benzyloxypyridin-2-amine, NSC 298538, [(3-(Benzyloxy)pyridin-2-yl])amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12N2O/c13-12-11(7-4-8-14-12)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2,(H2,13,14) |
| SMILES | Nc1ncccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | 3-Phenylmethoxypyridin-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.24 |
| Formelmasse | 200.095 |