Learn More
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10381330 1 g 1 Gramm
10341380 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381330 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437910010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26163-03-1 | Molecular Formula: C5H4BrClN2 | Molecular Weight: 207.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26163-03-1
Summenformel C5H4BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 207.46
MDL-Nummer MFCD00955627
InChI-Schlüssel UWGGGYYCKDCTGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-chloropyridine, 3-bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-bromo-5-chloropyrid-2-ylamine, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-ylamine, abbypharma ap-10-5406, 3-bromo-5-chloro-pyridin-2-amine, pubchem1141, acmc-1ch3b
PubChem CID 2763971
IUPAC-Name 3-Brom-5-Chlorpyridin-2-Amin
SMILES C1=C(C=NC(=C1Br)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke