Learn More
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457747
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457747 5 g 5 Gramm
15447747 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457747 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37257.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 869557-43-7
Summenformel C5H4BrFN2
Molekulargewicht (g/mol) 191.00
MDL-Nummer MFCD03092924
InChI-Schlüssel KXSQMCRVUAALNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-bromo-5-fluoropyridine, 2-amino-5-fluoro-3-bromopyridine, 3-bromo-5-fluoro-pyridin-2-ylamine, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridylamine, pubchem1101, acmc-209qcf, ksc490s4d, 3-bromo-5-fluoro-2-pyridineamine
PubChem CID 16126434
IUPAC-Name 3-Brom-5-Fluorpyridin-2-Amin
SMILES NC1=C(Br)C=C(F)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Siedepunkt 63°C to 65°C
Menge 5 g
Formelmasse 191
Reinheit (%) 97%