Learn More
2-Amino-3-methoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30314733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314733 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6120101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid
CAS 3177-80-8
Summenformel C8H9NO3
Menge 1 g
Synonym 2-Amino-m-Anisic Acid, 2-Amino-3-(methyloxy)benzoic Acid, 2-Amino-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxy-2-aminobenzoic Acid, 3-Methoxyanthranilic Acid, NSC 81443
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1N
IUPAC-Name 2-amino-3-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
Formelmasse 167.0582