Learn More
2'-Amino-3'-Methoxyflavon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15456419 10 mg 10 Milligramm
15446419 5 mg 5 Milligramm
15466419 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456419 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64485.MA
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein MAP-Kinase-Inhibitor
A MAP kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167869-21-8
Summenformel C16H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.28
MDL-Nummer MFCD00671789
InChI-Schlüssel QFWCYNPOPKQOKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl chromen-4-one, 2'-amino-3'-methoxyflavone, unii-sje1io5e3i, sje1io5e3i, chembl35482, 2-2-amino-3-methoxyphenyl-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-2-amino-3-methoxyphenyl, 2′-amino-3′-methoxyflavone
PubChem CID 4713
ChEBI CHEBI:77954
IUPAC-Name 2-(2-Amino-3-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)C1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Formelmasse 267.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Amino-3'-methoxyflavone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Amino-3'-methoxyflavone