Learn More
2-Amino-3'-nitroacetophenonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444873 1 g 1 Gramm
11454873 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444873 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12205.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 36765-84-1 | C8H9N2O3 | 181.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36765-84-1
Summenformel C8H9N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 181.17
MDL-Nummer MFCD00051997
InChI-Schlüssel NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-nitrophenacylamine hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethan-1-one hydrochloride, acmc-20amzi, 2-amine-3'-nitroacetophenone hcl, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hcl salt, 2-amino-3-nitroacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2774374
IUPAC-Name 2-(3-nitrophenyl)-2-oxoethan-1-aminium
SMILES [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Schmelzpunkt 210°C to 212°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 216.62
Reinheit (%) 98%