Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30323707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323707 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323707 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6183941G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Summenformel C7 H6 N2 O4
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-3-nitrobenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.13
Formelmasse 182.0328