Learn More
2-Amino-3-nitrobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 606-18-8 |
| Summenformel | C7 H6 N2 O4 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3-nitrobenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.13 |
| Formelmasse | 182.0328 |