Learn More
2-Amino-3-nitropyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021856
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11486947 5 g 5 Gramm
11496947 25 g 25 Gramm
11309699 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11486947
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14368.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4214-75-9 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4214-75-9
Summenformel C5H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00006314
InChI-Schlüssel BPYHGTCRXDWOIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitropyridine, 3-nitro-2-aminopyridine, 2-pyridinamine, 3-nitro, 3-nitropyridin-2-ylamine, 3-nitro-pyridin-2-ylamine, pyridine, 2-amino-3-nitro, 2-amino3-nitropyridine, 3-nitro-2-pyridinamine, 2-amino-3-nitro pyridine, 3-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 77887
IUPAC-Name 3-Nitropyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Menge 5 g
Beilstein 124468
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%