Learn More
2-Amino-3-(trifluormethyl)-pyridin-5-boronsäurepinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421606 250 mg 250 Milligramm
15411606 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54793.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947249-01-6 | C12H16BF3N2O2 | 288.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947249-01-6
Summenformel C12H16BF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 288.08
MDL-Nummer MFCD12923414
InChI-Schlüssel OQZKROYNCVLJKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 2-amino-3-trifluoromethyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 6-amino-5-trifluoromethyl pyridin-3-yl boronic acid pinacol ester, 3-trifluoromethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetra methyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-2-pyridylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-ylamine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl pyridin-2-amine, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-amine
PubChem CID 46864103
IUPAC-Name 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3-(Trifluormethyl)Pyridin-2-Amin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=C(N)N=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 132°C to 134°C
Menge 250 mg
Formelmasse 288.07
Reinheit (%) 96%