Learn More
2-Amino-4-(1-naphthyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486726 5 g 5 Gramm
11476726 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486726 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23882.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56503-96-9 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56503-96-9
Summenformel C13H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.30
MDL-Nummer MFCD00236016
InChI-Schlüssel NBQUWOCIFFHZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-1-naphthyl thiazole, 4-1-naphthalenyl-2-thiazolamine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1-naphthalenyl, 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-1-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-alpha-naphthylthiazole, 2-amino-4-1-naphthalenyl-1,3-thiazole
PubChem CID 151342
IUPAC-Name 4-Naphthalen-1-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 5 g
Beilstein 164858
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 97%