Learn More
2-Amino-4-(2-naphthyl)-thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490827 1 g 1 Gramm
11400837 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23223.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21331-43-1 | C13H10N2S | 226.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21331-43-1
Summenformel C13H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.297
MDL-Nummer MFCD00046452
InChI-Schlüssel GWDNDNTTXIIXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-naphthalen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-naphthyl thiazole, 4-naphthalen-2-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-2-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-2-naphthalenyl-2-thiazolamine, 2-thiazolamine,4-2-naphthalenyl, 4-2-naphthyl-1,3-thiazole-2-ylamine, acmc-20ao57
PubChem CID 673702
IUPAC-Name 4-Naphthalen-2-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C3=CSC(=N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole
Schmelzpunkt 153°C to 156°C
Menge 1 g
Beilstein 173533
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 98%