Learn More
2-Amino-4-(2-pyridyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464798
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15464798 2 g 2 Gramm
15474798 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464798 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58554.04
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30235-26-8 | Molecular Formula: C8H7N3S | Molecular Weight: 177.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30235-26-8
Summenformel C8H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 177.225
MDL-Nummer MFCD00460417
InChI-Schlüssel BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 1092459
IUPAC-Name 4-Pyridin-2-yl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Farbe Braun
Menge 2 g
Formelmasse 177.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest