Learn More
2-Amino-4-(4-biphenylyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450718 250 mg 250 Milligramm
15430718 1 g 1 Gramm
15440718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54413.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252.335 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2834-79-9
Summenformel C15H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 252.335
MDL-Nummer MFCD00047059
InChI-Schlüssel HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
PubChem CID 76075
IUPAC-Name 4-(4-Phenylphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Menge 250 mg
Beilstein 187642
Formelmasse 252.33
Reinheit (%) 97%