Learn More
2-Amino-4-(4-bromphenyl)-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476387
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476387 1 g 1 Gramm
15486387 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15476387
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33561.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392326-81-7
Summenformel C10H8BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 250.099
MDL-Nummer MFCD02317272
InChI-Schlüssel ULMOYCJVOJTPCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-4-bromophenyl pyrimidine, 2-pyrimidinamine,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl-2-pyrimidinylamine, 2-pyrimidinamine, 4-4-bromophenyl, 4-4-bromo-phenyl-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 4590150
IUPAC-Name 4-(4-Bromphenyl)Pyrimidin-2-Amin
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=NC=C2)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(4-bromophenyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 204°C to 207°C
Menge 1 g
Formelmasse 250.1
Reinheit (%) 98%