Learn More
2-Amino-4-(4-chlorphenyl)-thiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11358945 5 g 5 Gramm
11348945 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14067.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2103-99-3
Summenformel C9H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 210.68
MDL-Nummer MFCD00047058
InChI-Schlüssel DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
PubChem CID 73241
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 5 g
Beilstein 153889
Formelmasse 210.69
Reinheit (%) 98%