Learn More
2-Amino-4-(4-cyanphenyl)-thiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471028 250 mg 250 Milligramm
15451028 1 g 1 Gramm
15461028 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471028 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54861.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 436151-85-8 | C10H7N3S | 201.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 436151-85-8
Summenformel C10H7N3S
Molekulargewicht (g/mol) 201.25
MDL-Nummer MFCD03407828
InChI-Schlüssel KKMZKOIZTSRIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-aminothiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-2-amino-4-thiazolyl, acmc-1aqww, 2-amino-4-4-cyanophenyl thiazole, 4-4-cyanophenyl-2-aminothiazole, 4-2-amino-4-thiazolyl benzonitrile, 4-2-aminothiazole-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl benzonitrile
PubChem CID 2049589
IUPAC-Name 4-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)Benzonitril
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Menge 250 mg
Beilstein 15029305
Formelmasse 201.25
Reinheit (%) 97%