Learn More
2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15418855
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418855 1 g 1 Gramm
15428855 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15418855
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34245.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4815-28-5
Summenformel C9H12N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 196.268
MDL-Nummer MFCD00111277
InChI-Schlüssel FFAKFORHXDNYEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxamide, benzo b thiophene-3-carboxamide, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid amide, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydro benzo b thiophene, benzo b thiophene-3-carboxamide,2-amino-4,5,6,7-tetrahydro, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiophene-3-carboxamide, 2-amino-3-carbamoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-3-carboxamido-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophen-3-carboxamid, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzo b thiophene-3-carboxamide
PubChem CID 290223
IUPAC-Name 2-Amino-4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-3-Carboxamid
SMILES C1CCC2=C(C1)C(=C(S2)N)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide
Schmelzpunkt 195°C to 197°C
Menge 1 g
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 96%