Learn More
2-Amino-4,5-dimethylthiazol Hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11445716
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11445716 5 g 5 Gramm
11455716 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11445716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20803.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7170-76-5
Summenformel C5H9BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 209.105
MDL-Nummer MFCD00035212
InChI-Schlüssel CATCJRCKBGAMKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrobromide, unii-nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrobromide, nm8hvb696p, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, hydrobromide 1:1, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide, thiazole, 2-amino-4,5-dimethyl-, hydrobromide, acmc-209ojv
PubChem CID 73237
IUPAC-Name 4,5-Dimethyl-1,3-Thiazol-2-Amin;Hydrobromid
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide
Schmelzpunkt 287°C to 293°C
Menge 5 g
Beilstein 3690705
Formelmasse 209.11
Reinheit (%) 98%