Learn More
2-Amino-4,5-dimethylthiazol Hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide |
| Schmelzpunkt | 287°C to 293°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3690705 |
| Formelmasse | 209.11 |
| Reinheit (%) | 98% |