Learn More
2-Amino-4,6-Difluorbenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491778
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491778 1 g 1 Gramm
15401788 5 g 5 Gramm
15411788 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491778 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55506.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119256-40-5 | C7H4F2N2S | 186.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Amino-4,6-Difluorbenzothiazol wird als Medikamente, Lebensmittel und Kosmetika verwendet
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119256-40-5
Summenformel C7H4F2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 186.18
MDL-Nummer MFCD00276099
InChI-Schlüssel DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazol-2-ylamine, 4,6-difluorobenzo d thiazol-2-amine, 4,6-difluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4,6-difluoro, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazol, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem21756, maybridge1_001141
PubChem CID 737406
IUPAC-Name 4,6-Difluor-1,3-benzothiazol-2-amin
SMILES C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Schmelzpunkt 216°C to 220°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 186.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver