Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11927031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11927031 5 g Glasflasche 5 Gramm
11947031 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11927031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5407-87-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5407-87-4
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
InChI-Schlüssel BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4,6-dimethylpyridine, 6-amino-2,4-lutidine, 2-pyridinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 4,6-dimethyl-2-pyridylamine, pyridine, 2-amino-4,6-dimethyl, 2,4-lutidine, 6-amino, 2-amino-4,6-dimehtylpyridine, 4,6-dimethyl-2-aminopyridine, 2-amino-4,6-lutidine
PubChem CID 21507
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyridin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4, 6-dimethylpyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65.0°C to 69.5°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 235.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2(C5H2N)NH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.5 g/100mL (20 c).
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.