Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30328372
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328372 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328372 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA607720250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 767-15-7
Summenformel C6 H9 N3
Menge 250 g
Synonym 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI)
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cc1cc(C)nc(N)n1
IUPAC-Name 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 123.16
Formelmasse 123.0796