Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 767-15-7 |
| Summenformel | C6 H9 N3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 4,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.16 |
| Formelmasse | 123.0796 |