Learn More
2-Amino-4'-bromacetophenonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10081614 5 g Glasflasche 5 Gramm
10766705 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081614 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427060050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5467-72-1
Summenformel C8H8BrNO·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 250.52
MDL-Nummer MFCD00051998
InChI-Schlüssel ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
IUPAC-Name 2-Amino-1-(4-Bromphenyl)ethanon;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4C(O)CH2NH2·HCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 250.52
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke