Learn More
2-Amino-4'-bromacetophenonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30323541
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323541 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323541 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA602065250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Summenformel C8H9BrClNO
Menge 250 mg
Synonym 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
IUPAC-Name 2-Amino-1-(4-bromphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 248.96
Formelmasse 248.96