Learn More
2-Amino-4'-bromacetophenonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30326197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326197 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326197 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6020651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Summenformel C8H9BrClNO
Menge 1 g
Synonym 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
IUPAC-Name 2-Amino-1-(4-bromphenyl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 248.96
Formelmasse 248.96