Learn More
2-Amino-4-brompyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15481519 1 g 1 Gramm
15491519 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481519 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64358.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 343926-69-2 | Molecular Formula: C4H4BrN3 | Molecular Weight: 174.001 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 343926-69-2
Summenformel C4H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 174.001
MDL-Nummer MFCD09999168
InChI-Schlüssel MINURGGJJKMQQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-bromopyrimidine, 4-bromo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-bromo, 4-bromanylpyrimidin-2-amine, 4-bromopyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-bromopyrimidine, 4-bromo-2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine,4-bromo-9ci, 2-pyrimidinamine, 4-bromo, 4-bromo-pyrimidin-2-ylamine
PubChem CID 12803496
IUPAC-Name 4-Brompyrimidin-2-Amin
SMILES C1=CN=C(N=C1Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-bromopyrimidine
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 111375
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver