Learn More
2-Amino-4-chlor-5,6-dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400828
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400828 1 g 1 Gramm
15420828 250 mg 250 Milligramm
15410828 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15400828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54552.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14394-61-7 | C6H8ClN3 | 157.601 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethanol
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Von Licht und Wärme fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14394-61-7
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.601
MDL-Nummer MFCD00462111
InChI-Schlüssel RRMVDLLCVGZDMH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 248655
IUPAC-Name 4-Chlor-5,6-Dimethylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidin-2-ylamine, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-5,6-dimethyl, 2-amino-4-chloro-5,6-dimethyl-pyrimidine, 6-chloro-4,5-dimethylpyrimidine-2-ylamine, 2-pyrimidinamine,4-chloro-5,6-dimethyl
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform and Ethanol
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 97%