Learn More
2-Amino-4-Chloro-5-Methylbenzolsulfonsäure, TRC
Artikelnummer. 30136185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136185 5 g 5 Gramm
30134022 10 g 10 Gramm
17915085 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136185 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA0694955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-51-7
Summenformel C7 H8 Cl N O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 221.66
Synonym 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene-6-sulfonic Acid, 1-Amino-4-methyl-5-chlorobenzene-2-sulfonic Acid, 2-Amino-4-chloro-5-methyl-1-benzenesulfonic Acid, 2-Chloro-4-aminotoluene-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-4-toluidine-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-p-toluidine-5-sulfonic Acid, 2B Acid, 3-Chloro-4-methylaniline-6-sulfonic Acid, 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic Acid, 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic Acid, 6-Amino-4-chloro-m-toluenesulfonic Acid, Brilliant Toning Red Amine
IUPAC-Name 2-Amino-4-Chloro-5-Methylbenzolsulfonsäure
SMILES Cc1cc(c(N)cc1Cl)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12)
Formelmasse 220.9913