Learn More
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397036
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397036 5 g 5 Gramm
11307046 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06896.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5600-21-5 | C5H6ClN3 | 143.574 g/mol
2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine is a nitrification inhibitor. It was used to study the influence of chlorine substitution in pyrimidine ring on proton donor ability of amino group in 2-aminopyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Amino-4-Chlor-6-Methylpyrimidin ist ein Nitrifikationshemmer. Wurde verwendet, um den Einfluss der Chlorsubstitution im Pyrimidin-Ring auf die Protonenspenderfähigkeit der Aminogruppe in 2-Aminopyrimidin zu untersuchen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5600-21-5
Summenformel C5H6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 143.574
MDL-Nummer MFCD00006091
InChI-Schlüssel NPTGVVKPLWFPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, am inhibitor, am pesticide, prepn. am, 4-chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, 2-pyrimidinamine, 4-chloro-6-methyl, am nitrification inhibitor, pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl, 2-amino-6-chloro-4-methylpyrimidine
PubChem CID 21810
ChEBI CHEBI:58960
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Methylpyrimidin-2-Amin
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 181°C to 186°C
Menge 5 g
Beilstein 114297
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 143.58
Reinheit (%) 98%