Learn More
2-Amino-4-chlor-6-methylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine |
| CAS | 5600-21-5 |
| Summenformel | C5 H6 Cl N3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Pyrimidine, 2-amino-4-chloro-6-methyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-6-methyl-2-pyrimidinamine, 2-Amino-4-chloro-6-methylpyrimidine, 2-Amino-6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-ylamine, AM, AM (nitrification inhibitor), NSC 23661, NSC 7892 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6ClN3/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)nc(N)n1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-6-Methylpyrimidin-2-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.57 |
| Formelmasse | 143.025 |