Learn More
2-Amino-4-chlorbenzolthiol, TRC
Artikelnummer. 30325648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325648 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6043405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzenethiol
CAS 1004-00-8
Summenformel C6H6ClNS
Menge 5 g
Synonym 2-Amino-4-chlorothiophenol, 2-Amino-4-cholorobenzenethiol, 4-Chloro-2-aminothiophenol, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
InChI-Formel InChI=1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1S
IUPAC-Name 2-amino-4-chlorbenzolthiol
Molekulargewicht (g/mol) 159.64
Formelmasse 158.9909