Learn More
2-Amino-4-Chlorbenzothiazol, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-4-chlorobenzothiazole |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 203.0°C to 208.0°C |
Farbe | Beige nach weiß oder grau |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H5ClN2S |