Learn More
2-Amino-4-Chlorbenzothiazolhydrobromid, 97 %
Artikelnummer. 15458839
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458839 25 g 25 Gramm
15448839 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458839 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05440.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27058-83-9
Summenformel C7H6BrClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 265.55
MDL-Nummer MFCD00035186
InChI-Schlüssel DXXACNSRSDYMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine hydrobromide, 4-chlorobenzothiazol-2-amine monohydrobromide, benzothiazole, 2-amino-4-chloro-, hydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-, monohydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-hydrobromide, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, bromide, c7h5cln2s.hbr, acmc-20ao53, 2-amino-4-chlorobenzothiazole hbr
PubChem CID 198064
IUPAC-Name 4-Chlor-1,3-benzothiazol-2-amin;hydrobromid
SMILES [H+].[Br-].NC1=NC2=C(Cl)C=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide
Schmelzpunkt 240°C to 242°C
Menge 25 g
Formelmasse 265.57
Reinheit (%) 97%