Learn More
2-Amino-4-Fluorobenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15467506 250 mg 250 Milligramm
15457506 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467506 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62511.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1309982-16-8 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309982-16-8
Summenformel C12H17BFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.081
InChI-Schlüssel URCVTWMYLLPYQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46864093
IUPAC-Name 5-Fluor-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 237.08
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest