Learn More
2-Amino-4-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396539
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11396539 1 g 1 Gramm
11306549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396539 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26165.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 399-97-3 | C6H6FNO | 127.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 399-97-3
Summenformel C6H6FNO
Molekulargewicht (g/mol) 127.118
MDL-Nummer MFCD00077451
InChI-Schlüssel ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2735917
IUPAC-Name 2-amino-4-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Menge 1 g
Synonym 5-fluoro-2-hydroxyaniline, phenol, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro-phenol, 4-fluoro-2-aminophenol, zlchem 493, pubchem2825, acmc-1ah2l, phenol,2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluorophenol
Formelmasse 127.12
Reinheit (%) 97%