Learn More
2-Amino-4-fluorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055612
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15421339
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64233.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 944401-77-8 | C5H5FN2 | 112.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese im agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffbereich eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 944401-77-8
Summenformel C5H5FN2
Molekulargewicht (g/mol) 112.11
MDL-Nummer MFCD09260906
InChI-Schlüssel WCCFLOQQACDOAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-fluoropyridine, 4-fluoro-2-pyridinamine, 4-fluoro-2-pyridylamine, 4-fluoro-pyridin-2-ylamine, 4-fluoro-2-pyridineamine, amino-4-fluoropyridine, pubchem19911, acmc-209rrv, 2-pyridinamine,4-fluoro, 4-fluoro-pyridin-2-amine
PubChem CID 18327808
IUPAC-Name 4-Fluorpyridin-2-Amin
SMILES NC1=NC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-fluoropyridine
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Beilstein 15519014
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 112.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest