Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450458 50 g 50 Gramm
11460458 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24604.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.131 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3977-29-5
Summenformel C5H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 125.131
MDL-Nummer MFCD00006095
InChI-Schlüssel KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC-Name 2-Amino-6-Methyl-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Schmelzpunkt ∼305°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 3531
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 98%