Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478447 5 g 5 Gramm
11468447 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18533.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1513-69-5
Summenformel C5H4F3N3O
Molekulargewicht (g/mol) 179.102
MDL-Nummer MFCD00068093
InChI-Schlüssel ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
IUPAC-Name 2-Amino-6-(Trifluormethyl)-1H-Pyrimidin-4-on
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Schmelzpunkt 288°C to 292°C
Menge 5 g
Beilstein 3608100
Formelmasse 179.1
Reinheit (%) 97%