Learn More
2-Amino-4-methoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30312665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312665 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA585020100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid
CAS 4294-95-5
Summenformel C8 H9 N O3
Menge 100 mg
Synonym 2-Amino-4-methoxybenzoic Acid, NSC 517873
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC-Name 2-amino-4-methoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 167.162
Formelmasse 167.058