Learn More
2-Amino-4-Methoxybenzothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10725135 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10725135 1 g Glasflasche 1 Gramm
10490514 5 g Glasflasche 5 Gramm
10400524 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10725135 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160350010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 5464-79-9 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5464-79-9
Summenformel C8H8N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 180.23
MDL-Nummer MFCD00005792
InChI-Schlüssel YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
PubChem CID 21622
IUPAC-Name 4-Methoxy-1,3-Benzothiazol-2-amin
SMILES COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153.0°C to 155.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 180.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.