Learn More
2-Amino-4-methoxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30323597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30323597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6119951G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-methoxypyridine
CAS 10201-73-7
Summenformel C6H8N2O
Menge 1 g
Synonym (4-Methoxypyridin-2-yl)amine, 4-(Methyloxy)-2-pyridinamine, 4-Methoxy-2-aminopyridine, 4-Methoxypyridin-2-amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O/c1-9-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
SMILES COc1ccnc(N)c1
IUPAC-Name 4-Methoxypyridin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
Formelmasse 124.0637